Learn More
Hidróxido de litio monohidratado, polvo cristalino blanco, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11470800
Hidróxido de litio monohidratado, polvo cristalino blanco, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470800
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11470800
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044473.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Hidróxido de litio monohidratado, H3LiO2, número CAS-1310-66-3, unii-g51xlp968g, hidróxido lítico monohidratado, agua de LiOH, litio hidratado, hidróxido de litio, hidróxido lítico, monohidratado, hidróxido de litio hidratado, LiOH hidratado, 100 g, 99,995 % (base metálica), blanco
Lithium hydroxide is used for the production of lithium greases, lithium soaps, lithium stearate and lithium salts. It finds application as a carbon dioxide adsorbent in breathing gas purification systems for spacecrafts, submarines and rebreathers; as a storage-battery electrolyte; as a heat transfer medium and as a catalyst for polymerization reaction. It is also used in ceramics and some portland cement formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-66-3
Fórmula molecular H3LiO2
Peso molecular (g/mol) 41.96
Número MDL MFCD00149772
Clave InChI GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh waterMostrar másMostrar menos
PubChem CID 168937
Nombre IUPAC litio;hidróxido;hidratado
SMILES [Li+].O.[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium hydroxide monohydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.96 (23.95 Anhydrous)
Densidad 1.51 g/cm3 at 20°C
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY27K009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/12/2024 Catalog Number044473.14,044473.36,044473.22
Número de loteW26K034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/10/2024 Catalog Number044473.14,044473.36,044473.22
Número de loteT29K022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/08/2024 Catalog Number044473.14,044473.36,044473.22
Número de loteU31J022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2023 Catalog Number044473.14,044473.36,044473.22
Número de loteS23J029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/07/2023 Catalog Number044473.14,044473.36,044473,044473.22
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium hydroxide monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lithium hydroxide monohydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidróxido de litio monohidratado, polvo cristalino blanco, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >