Learn More
Isopropóxido de niobio de litio, + 99 % (base metálica), 5 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11374858
Isopropóxido de niobio de litio, + 99 % (base metálica), 5 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374858
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Código de producto. 11374858
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043175.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Used as solid-state electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21864-21-1
Fórmula molecular C18H42LiNbO6
Número MDL MFCD00210626
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium niobium isopropoxide
Olor Alcohol-like
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal LiNb(OC3H7)6
Cantidad 100 mL
Número UN UN1219
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.38
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquida
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQ02E015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2025 Catalog Number043175.AC,043175.AE
Número de loteM24F034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/01/2025 Catalog Number043175.AC,043175.AE
Número de loteB19M32 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number043175.AC,043175.AE
Número de loteG21J26 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number043175.AC,043175.AE
Número de loteJ24L16 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number043175.AC,043175.AE
RUO – Research Use Only
Título del producto
Isopropóxido de niobio de litio, + 99 % (base metálica), 5 % p/v en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals >