Learn More
Nitrato de litio anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical Código de producto.: 12620356
Nitrato de litio anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 12620356
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Código de producto. 12620356
Marca: Fisher Chemical L/2350/53
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7790-69-4
Fórmula molecular LiNO3
Peso molecular (g/mol) 68.94
Número MDL MFCD00011094
Clave InChI IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpureMostrar másMostrar menos
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 600°C
Punto de fusión 251°C
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC nitrato de litio(1+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.95g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Nitrato de litio anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical >