Learn More
Lenz Laborglasintrumente Long Ground Sockets
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 01100610
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10633622
  • 82.31€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tomas cónicas esmeriladas
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
10/paq.
1,5 mm
Vidrio de borosilicato 3.3
NS 10/30
13 mm