Learn More
Lenz Laborglasintrumente Long Ground Sockets
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
68.00€ - 306.34€
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10080341
|
Lenz Laborglasintrumente
01100612 |
NS 12/32 |
77.12€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10090341
|
Lenz Laborglasintrumente
01100619 |
NS 19/38 |
73.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10234191
|
Lenz Laborglasintrumente
01100634 |
NS 34/45 |
232.14€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10244191
|
Lenz Laborglasintrumente
01100645 |
NS 45/50 |
306.34€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10305931
|
Lenz Laborglasintrumente
01100605 |
NS 5/20 |
185.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10325881
|
Lenz Laborglasintrumente
01100614 |
NS 14/35 |
68.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10346021
|
Lenz Laborglasintrumente
01100624 |
NS 24/40 |
98.69€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10449362
|
Lenz Laborglasintrumente
01100607 |
NS 7/25 |
185.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10539781
|
Lenz Laborglasintrumente
01100629 |
NS 29/42 |
100.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10633622
|
Lenz Laborglasintrumente
01100610 |
NS 10/30 |
82.31€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Conical ground sockets
- Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
10/paq. | |
Vidrio de borosilicato 3.3 |