Learn More
Kappes Systeme™ Longitudinal Divider
6.60€ - 7.90€
Especificaciones
Tipo de producto Divisor longitudinal
Color Cinc
Para utilizar con (equipo) Almacenamiento seguro y profesional
Cantidad 1/paq.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10574853
Encompass
Ver documentos
Kappes Systeme™
6647.00.3405
105 mm
6.60€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10444832
Encompass
Ver documentos
Kappes Systeme™
6647.00.3505
145 mm
7.90€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
para ver el stock
Especificaciones
Divisor longitudinal
Cinc
Almacenamiento seguro y profesional
1/paq.
Documentos
Product Certifications
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.