Learn More
Lonza™ AccuGENE™ 1M Tris HCl Buffers
Ready-to-use solutions ideal for a wide range of molecular biology applications
120.00€ - 150.91€
Especificaciones
Concentración | 1 M |
---|---|
ADNasa | Yes |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal for a wide range of molecular biology applications |
Cantidad | 1000 mL |
Código de producto | Marca | pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11562096
|
Lonza™
51237 |
7.4 |
120.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11552096
|
Lonza™
51236 |
7.2 |
150.91€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11572096
|
Lonza™
51238 |
8.0 |
120.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Prepared with 18 megohm water
- Filtered using 0.2μ filter and filled into sterile bottles
- Manufactured according to strict quality control standards to ensure consistency
- Guaranteed DNase, RNase and protease-free
- Customized solutions are available to meet individual needs
Especificaciones
1 M | |
Yes | |
Ideal for a wide range of molecular biology applications | |
1000 mL |
For research or manufacturing use only.