Learn More
Lonza™ Geles de ARN prefundidos Reliant™
Formulado para la separación de ARN de tamaños de 0,25 hasta al menos 10 kb.Los geles de ARN prefundidos Reliant™ son geles de agarosa libres de ARNasa listos para su uso adecuados para una variedad de aplicaciones de ARN, como Northern blotting y el análisis de transcripciones de ARN.
Marca: Lonza™ 54922
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Listo para su uso
- Sin ARNasa
- Sin desnaturalizantes, lo que elimina los problemas relacionados con los geles de tinción que contienen formaldehído
- Adecuado para una gran variedad de aplicaciones, incluidas Northern blotting y el análisis de transcripciones de ARN
- Compatible con las minicámaras más comunes
- Disponible con un recipiente independiente de tampón glioxal
Especificaciones
MOPS | |
Multiwell | |
8-well | |
1,25% de agarosa de oro SeaKem™, 1X MOPS | |
Agarosa | |
Sí | |
<0.19 in. | |
<15 μL | |
9.5 cm | |
6 cm |
1.25% | |
Gel prefundido | |
Sí | |
Ensayo northern blot y análisis de transcritos de ARN | |
20 geles | |
18° to 26°C | |
<0.5 cm | |
3,7 in | |
2,37 in |