Learn More
Lovibond™ Celdas de colorimetría de vidrio de borosilicato
Celdas fusionadas de precisión
Marca:  Lovibond™ 656030
Detalles adicionales : Peso : 0.06930kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15303828
  • 220.13€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Available in a range of dimensions and path lengths, made from optical glass to the highest standards. Note: For instruments equipped with a heater unit and whenever cells are subjected to thermal shock, it is recommended that borosilicate cells be used.
Series: W600 Borosilicate
Especificaciones
Especificaciones
Colorimetry Cell
Model Fs, PFXi-880, 950 and 995 instruments with heated Samples (up to 100°C)
Borosilicate Glass
100 mm