Learn More
Lovibond™ Celdas de colorimetría de vidrio de borosilicato
Celdas fusionadas de precisión
73.27€ - 220.13€
Especificaciones
Tipo | Celda de colorimetría |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Trayectoria óptica | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Trayectoria óptica | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16536640
|
Lovibond™
655960 |
Instrumentos modelo Fs, PFX195, 880, 950 y 995 con muestras sin calentar (hasta 100 °C) | 10 mm |
73.27€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15303828
|
Lovibond™
656030 |
Model Fs, PFXi-880, 950 and 995 instruments with heated Samples (up to 100°C) | 100 mm |
220.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11977795
|
Lovibond™
656130 |
Instrumentos modelo FS, PFXi-880, 950 y 995 con muestras calentadas (hasta 100 °C) | 13,33 cm |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15879791
|
Lovibond™
656080 |
Instrumentos modelo Fs, PFX195, 880, 950 y 995 con muestras sin calentar (hasta 100 °C) | 2,54 cm |
79.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Disponible en una amplia gama de dimensiones y trayectorias ópticas, fabricada con vidrio óptico de los más altos estándares. Nota: Para instrumentos equipados con una unidad de calefacción y siempre que las celdas estén sometidas a un choque térmico, se recomienda utilizar celdas de borosilicato.
Series: W600 borosilicato
Especificaciones
Celda de colorimetría | |
Vidrio de borosilicato |