Learn More
Lovibond™ Celda de colorimetría de vidrio óptico
Fabricada con vidrio óptico de los más altos estándares.
Marca:  Lovibond™ 605960
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11947765
  • 66.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Fabricado con vidrio óptico de los más altos estándares.
Celdas fusionadas de precisión en una gama de dimensiones y trayectorias ópticas. Nota: Para instrumentos equipados con una unidad de calefacción y siempre que las celdas estén sometidas a un choque térmico, se recomienda utilizar celdas de borosilicato.
  • Series: W600 óptico
  • Celdas de 21 x 40 mm
  • Usar solo con muestras no calentadas (hasta 40 °C)
Especificaciones
Especificaciones
Celda de colorimetría
Instrumentos modelo FS, PFXi-195, 880, 950 y 995 con muestras sin calentar (hasta 40 °C)
Vidrio óptico
10 mm