Learn More
Lovibond™ Celda de colorimetría de vidrio óptico
Fabricada con vidrio óptico de los más altos estándares.
66.50€ - 335.40€
Especificaciones
Tipo | Celda de colorimetría |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos modelo FS, PFXi-195, 880, 950 y 995 con muestras sin calentar (hasta 40 °C) |
Material | Vidrio óptico |
Código de producto | Marca | Trayectoria óptica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Trayectoria óptica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11947765
|
Lovibond™
605960 |
10 mm |
66.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10634943
|
Lovibond™
606010 |
33 mm |
91.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10436962
|
Lovibond™
606130 |
10,79 mm |
335.40€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11908464
|
Lovibond™
606080 |
1 in (25,4 mm) |
69.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Fabricado con vidrio óptico de los más altos estándares.
Celdas fundidas de precisión en una amplia gama de dimensiones y longitudes de trayectoria. Nota: Para instrumentos equipados con una unidad de calefacción y siempre que las celdas se sometan a impactos térmicos, se recomienda el uso de celdas de borosilicato.
- Serie: W600 Optical
- Celdas de 21 x 40 mm
- Usar solo con muestras sin calentar (hasta 40 °C)
Especificaciones
Celda de colorimetría | |
Instrumentos modelo FS, PFXi-195, 880, 950 y 995 con muestras sin calentar (hasta 40 °C) | |
Vidrio óptico |