Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de pesaje de perfil bajo
Para el pesaje preciso y seguro de muestras en el laboratorio. Los frascos de pesaje de perfil bajo Lenz Laborglasinstrumente™ se fabrican con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05560516
Descripción
- Con tapa o tapa NS intercambiable
- Con tamaño (mm) y capacidad (ml) reducidos
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
45 ml | |
1/Paq. | |
Frasco de pesaje | |
Tapa con bola |
bajo | |
30 mm | |
60 mm |