Learn More
Loxiglumide
CCK1 Receptor Antagonists
Marca:  Tocris 3036/25
Detalles adicionales : Peso : 0.00970kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18767108
  • 203.02€ / 25 miligramos
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Loxiglumide is a CCK1 antagonist. Suppresses CCK-induced proliferation of acinar cells. Inhibits pancreatic secretion of digestive enzymes. Active in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
107097-80-3
25 mg
461.38
4-[(3,4-Dichlorobenzoyl)amino]-5-[(3-methoxypropyl)pentylamino]-5-oxopentanoic acid
C21H30Cl2N2O5
97%