Learn More
Loxiglumide
CCK1 Receptor Antagonists
48.59€ - 203.02€
Especificaciones
CAS | 107097-80-3 |
---|---|
Sinónimo | 4-[(3,4-Dichlorobenzoyl)amino]-5-[(3-methoxypropyl)pentylamino]-5-oxopentanoic acid |
Fórmula molecular | C21H30Cl2N2O5 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 461.38 |
Pureza | 97% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18780809
|
Tocris
3036/5 |
5 mg |
48.59€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18767108
|
Tocris
3036/25 |
25 mg |
203.02€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Beschreibung
CCK1 antagonist. Suppresses CCK-induced proliferation of acinar cells. Inhibits pancreatic secretion of digestive enzymes. Active in vivo.Spezifikation
107097-80-3 | |
C21H30Cl2N2O5 | |
97% |
4-[(3,4-Dichlorobenzoyl)amino]-5-[(3-methoxypropyl)pentylamino]-5-oxopentanoic acid | |
461.38 |