Learn More
DWK Life Sciences Vial de borosilicato tipo I LS
Maintain the integrity of seals with a variety of cap liners. Wheaton™ Liquid Scintillation Glass Vials are manufactured from borosilicate glass.
Marca: DWK Life Sciences 986581
261.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.10300kg
Descripción
- Revestimientos de polietileno con espuma resistentes a ácidos, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites, productos cosméticos domésticos y productos acuosos
- Revestimientos de lámina metálica/corcho resistentes a hidrocarburos, aceites, cetonas y alcoholes
- Los revestimientos cónicos de polietileno son resistentes a grietas y ofrecen una retención de par superior y características de sellado excelentes
Especificaciones
Lámina de metal | |
28 mm | |
20 ml | |
61 mm | |
22-400 |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Polipropileno | |
500/Paq. |