Learn More
DWK Life Sciences Vial de borosilicato tipo I LS
Maintain the integrity of seals with a variety of cap liners. Wheaton™ Liquid Scintillation Glass Vials are manufactured from borosilicate glass.
314.00€ - 376.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
Volumen (métrico) | 20 mL |
Altura (métrico) | 61 mm |
Cantidad | 500/Paq. |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Material del cierre | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Material del cierre | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11526325
|
DWK Life Sciences
986581 |
Lámina de metal | Polipropileno |
314.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11778819
|
DWK Life Sciences
986586 |
cono Poly-Seal | Urea |
376.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10523614
|
DWK Life Sciences
986580 |
Polietileno expandido | Polipropileno |
327.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11380480
|
DWK Life Sciences
986582 |
Lámina de metal | Urea |
322.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Foamed polyethylene liners resilient to acids, alkalis, solvents, alcohols, oils, household cosmetics and aqueous products
- Metal foil/cork liners resilient to hydrocarbons, oils, ketones and alcohols
- Polyethylene cone liners are crack resistant and offer superior torque retention and excellent sealing characteristics
Especificaciones
Transparente | |
20 mL | |
500/Paq. |
28 mm | |
61 mm | |
22-400 |