Learn More
DWK Life Sciences Vial de borosilicato tipo I LS
Maintain the integrity of seals with a variety of cap liners. Wheaton™ Liquid Scintillation Glass Vials are manufactured from borosilicate glass.
Marca: DWK Life Sciences 986586
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- Revestimientos de polietileno con espuma resistentes a ácidos, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites, productos cosméticos domésticos y productos acuosos
- Revestimientos de lámina metálica/corcho resistentes a hidrocarburos, aceites, cetonas y alcoholes
- Los revestimientos cónicos de polietileno son resistentes a grietas y ofrecen una retención de par superior y características de sellado excelentes
Especificaciones
cono Poly-Seal | |
28 mm | |
20 ml | |
Urea | |
500/Paq. |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato (tipo 1) | |
500 | |
61 mm | |
22-400 |