Learn More
Grant Instruments™ Baño de circulación calentado/refrigerado ecocool™
GREENER_CHOICE
Saves up to 80% against standard compressor units. Grant Instruments™ ecocool™ Refrigerated/Heated Circulating Baths are supplied assembled as ready to use kits, complete with accessory hosing, clips and connectors as standard.
Marca:  Grant Instruments™ ECOCOOL 100R
4128.24 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21805" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499214
  • 4520.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El modo «ecológico» optimiza el control de refrigeración necesario, lo que permite un enfriamiento rápido cuando es necesario.
  • Verdadero ahorro energético frente a las unidades de la competencia que solo encienden o apagan el compresor.
  • Interfaz de usuario intuitiva
  • Drenaje delantero con válvula sin derrames.
  • Construido en Gran Bretaña con las más altas especificaciones, 5 días de envío, 4 año de garantía líder en la industria.
  • Diseño moderno, elegante y atractivo
  • Funcionamiento en armonía de termostato y refrigerador, ninguno funcionará solo, lo que elimina cualquier riesgo de sobrecalentamiento o congelación.
  • Interruptor delantero único para comodidad del usuario.
  • No hay rejillas de ventilación laterales - localice para adaptarse al usuario, no a la unidad.
Especificaciones
Especificaciones
5 L
De -20 °C a +100 °C
LT ecocool™ 100
0,05 °C
245 mm
640 mm
29 kg
50/60 Hz
250W a 20 °C, 230W a 10 °C, 185W a 0 °C, 115W a -10 °C, 40W a -10 °C
LED de 4 dígitos
3
4 años
154 mm
118 mm
120/230 V