Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Lukas
Incluye puntera de acero con cubierta exterior de poliuretano y una suela Easy Twist que proporciona un agarre firme. Disponible en varios anchos.
Marca: Emma Safety Footwear MM73054848
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Cuero de grano entero
- GripForce™ Easy Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
48 |
Cordones | |
Lukas | |
Cuero | |
Acero |