Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Lukas
Incluye puntera de acero con cubierta exterior de poliuretano y una suela Easy Twist que proporciona un agarre firme. Disponible en varios anchos.
127.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro |
Diseñar | Lukas |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15958931
|
Emma Safety Footwear
MM73054835 |
35 |
127.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15968931
|
Emma Safety Footwear
MM73054838 |
38 |
127.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15978931
|
Emma Safety Footwear
MM73054848 |
48 |
127.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15988931
|
Emma Safety Footwear
MM73054849 |
49 |
127.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Cuero de grano entero
- GripForce™ Easy Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Acero |
Cordones | |
Lukas | |
Cuero |