Learn More
Thermo Scientific™ Luminoskan™ Microplate Luminometer
Al ser útil para una gran variedad de aplicaciones de investigación luminométrica, el luminómetro de microplacas Thermo Scientific Luminoskan es un instrumento robusto y compacto que ofrece formatos de placa versátiles, unas rápidas velocidades de lectura y hasta tres dispensadores.
Marca:  Thermo Scientific™ 5300330
Código de producto. 15883537
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Este instrumento ha superado la validación de Promega Corporation para conseguir el certificado de software SkanIt (rápido e intuitivo). Ofrece el análisis fácil de los datos (con una completa selección de cálculos incorporados, que incluyen sustracción de blanco, creación de curvas estándar, clasificación, control de calidad y análisis cinético) y funciones de exportación. Cada usuario puede instalar el software SkanIt en su propio ordenador para configurar ensayos y analizar datos.
Incluye:
Software de PC Skanlt. Hay filtros disponibles previa solicitud.
Aplicaciones:
Ensayos de genes indicadores, inmunoensayos con sustratos luminiscentes, ensayos de proliferación celular y de citotoxicidad, ensayos de Ca2+ intracelular, ensayos de ATP, ensayos de fagocitosis, ensayos de oxígeno reactivo, ensayos de microbiología, ensayos de enzimas, ensayos BRET y ADMEtox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Robot
420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 in)
Software para PC (software Thermo Scientific SkanIt)
Luminiscencia
Luminoskan™
Hasta aproximadamente 5000 unidades de luz relativa (RLU)
Software SkanIt
200 VA máx.
Tubo fotomultiplicador (PMT)
Ambiente +3 °C a 45 °C
18 s para placa de 96 pocillos
Placas de 6 a 384 pocillos
Parte superior e inferior
Orbital
Filtros
Temperatura ambiente
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Luminoskan™ Microplate Luminometer > 340 mm (13,4 pulgadas) (Al.) x 420 mm (16,5 pulgadas) (Anch.) x 420 mm (16,5 pulgadas) (Prof.)