Learn More
STEMCELL Technologies Lymphoprep™
Density gradient medium for the isolation of mononuclear cells
870.75€
Especificaciones
Tipo de célula Mononuclear Cells
Para utilizar con (aplicación) Cell Isolation
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15257179
Encompass_Preferred
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
07861
6 x 500 mL
870.75€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Lymphoprep™ is a density gradient medium recommended for the isolation of mononuclear cells from peripheral blood, cord blood, and bone marrow by exploiting differences in cell density
  • Granulocytes and erythrocytes have a higher density than mononuclear cells and therefore sediment through the Lymphoprep™ layer during centrifugation
  • Lymphoprep™ can be substituted for Ficoll-Paque™ without any need to change your existing protocols and is fully compatible with both SepMate™ and RosetteSep™
  • Lymphoprep™ has a density of 1.077 g/mL
Especificaciones
Especificaciones
Mononuclear Cells
Cell Isolation