Learn More
Labconco™ Conjunto de matraz de liofilización Lyph-Lock™
El matraz de tres piezas completo se compone de vidrio de borosilicato de alta resistencia moldeado por completo con una junta de caucho de silicona
Marca: Labconco™ 7555000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
El matraz de tres piezas completo se compone de vidrio de borosilicato de alta resistencia moldeado por completo con una junta de caucho de silicona
- Con juntas 24/40
- La junta sujeta de forma segura la parte superior y la inferior: nunca entra en contacto con la muestra—
- Fondo plano
- La boca ancha permite cargar las muestras de forma fácil y liofilizar con rapidez
- Compatibles con Labconco, Virtis™ y el resto de marcas principales de liofilizadores
- Los matraces deben llenarse a no más de una tercera parte de su volumen, de manera que se alcance el área de superficie máxima para una liofilización eficiente
- Se requieren adaptadores para acoplar los matraces a los puertos de la válvula de liofilización
Spezifikation
3,55 in | |
Vidrio | |
18,7 cm | |
Flask Kit | |
3 lb | |
Joint | |
90,2 mm |
1000 ml | |
7,36 in | |
El matraz de tres piezas completo se compone de vidrio de borosilicato de alta resistencia moldeado por completo con una junta de caucho de silicona | |
24/40 | |
Reusable | |
Plano | |
1.4 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Labconco™ Conjunto de matraz de liofilización Lyph-Lock™ > 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur