Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysing Matrix A, 4.5 mL Tubes
TallPrep™ Lysing Matrix A contains garnet matrix and ceramic spheres for grinding or lysing animal and plant tissues, insects, bacteria, yeast, fungi and algae.
Marca: MP Biomedicals™ 116970050
Descripción
Los tubos de la matriz de lisado A contienen matriz de granate y esferas de cerámica de 0,64 cm (1/4 pulg) para molienda y lisado una amplia gama de tipos de muestras. La matriz de molienda es químicamente inerte y no unirá ácidos nucleicos. Para su uso en instrumentos FastPrep o cualquier batidor de gránulos.
- Tamaño del tubo: 4,5 mL
- Tipos de muestras: Tejidos animales, vegetales, insectos, nematodos, bacterias, levadura, hongos, algas
- Material de gránulo: Copos de granate y dos esferas de cerámica de 6,35 mm de diámetro
Especificaciones
Esferas de cerámica y copos de granate | |
Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacteria, Levadura, Hongos, Algas | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisis A | |
Sin ARNasa |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
50 tubos de 4,5 mL | |
Hasta 0,5 g por preparación |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.