Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysing Matrix A, 4.5 mL Tubes
TallPrep™ Lysing Matrix A contains garnet matrix and ceramic spheres for grinding or lysing animal and plant tissues, insects, bacteria, yeast, fungi and algae.
174.00€ - 525.00€
Especificaciones
Tipo de esfera | Esferas de cerámica y copos de granate |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Tipo de muestra | Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacteria, Levadura, Hongos, Algas |
ADNasa | Sin ADNasa |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15232850
|
MP Biomedicals™
116970025 |
25 tubos de 4,5 mL |
174.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11471565
|
MP Biomedicals™
116970050 |
50 tubos de 4,5 mL |
320.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11481565
|
MP Biomedicals™
116970100 |
100 tubos de 4,5 mL |
525.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Lysing Matrix A tubes contain garnet matrix and 1/4 in. ceramic spheres for grinding and lysing a range of sample types. The grinding matrix is chemically insert and will not bind nucleic acids. For use on FastPrep instruments or any bead beater.
- Tube Size: 4.5 mL
- Sample Types: Animal tissues, plants, insects, nematodes, bacteria, yeast, fungi, algae
- Bead Material: Garnet flakes and two 1/4 in. diameter (6.35 mm) ceramic spheres
Especificaciones
Esferas de cerámica y copos de granate | |
Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacteria, Levadura, Hongos, Algas | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisis A | |
Hasta 0,5 g por preparación |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Sin ARNasa |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.