Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix A, Bulk
Lysing Matrix A, Bulk contains sharp, angular flakes for grinding a range of sample types for DNA isolation.
Marca: MP Biomedicals™ 116540423
108.76 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
La matriz de lisado A, a granel, contiene una matriz de granate hecha de escamas angulosas y afiladas que son químicamente inertes y no se unen al ácido nucleico. La matriz de granate es un componente de los tubos de la matriz de lisado A. Para su uso en instrumentos FastPrep o cualquier batidor de gránulos.
- Se utiliza para lisar, moler u homogeneizar muestras duras y resistentes
- Resulta en una mayor eficacia de lisado para muestras duras debido a superficies afiladas, angulares e irregulares
- La matriz de granate se puede utilizar muy eficazmente para el aislamiento de ADN, pero es muy agresiva y debe usarse con precaución para aplicaciones de aislamiento de ARN y proteínas
- Tipos de muestra: Tejidos animales y vegetales, insectos, nematodos y lisis de bacterias, levaduras, hongos y algas
Especificaciones
Copos de granate | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisado A (granate) | |
Matriz de lisis A (granate) |
Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacteria, Levadura, Hongos, Algas | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
A granel | |
200 g |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.