Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix A, Bulk
Lysing Matrix A, Bulk contains sharp, angular flakes for grinding a range of sample types for DNA isolation.
114.48€ - 227.90€
Especificaciones
Tipo de esfera | Copos de granate |
---|---|
Tipo de muestra | Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacteria, Levadura, Hongos, Algas |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
Matriz | Matriz de lisado A (granate) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15762282
|
MP Biomedicals™
116540423 |
200 g |
114.48€
200 g |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10150405
|
MP Biomedicals™
116540427 |
500 g |
227.90€
500 g |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Lysing Matrix A, bulk contains a garnet matrix made of sharp, angular flakes that are chemically inert and will not bind nucleic acid. The garnet matrix is a component of Lysing Matrix A tubes. For use on FastPrep instruments or any bead beater.
- Used to lyse, grind or homogenize tough and resistant samples
- Results in higher lysing efficiency for tough samples due to sharp, angular and irregular surfaces
- Garnet matrix can be used very effectively for DNA isolation, but is very agressive and should be used with caution for RNA and protein isolation applications
- Sample types: Animal and plant tissues, insects, nematodes and lysis of bacteria, yeast, fungi, and algae
Especificaciones
Copos de granate | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisado A (granate) | |
Matriz de lisis A (granate) |
Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacteria, Levadura, Hongos, Algas | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
A granel |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.