Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysing Matrix B, 50 mL Tubes
BigPrep™ Lysing Matrix B contains 0.1 mm silica spheres for lysing bacteria and spores.
Marca:  MP Biomedicals™ 116951002
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15729200
  • 28.41€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los tubos de la matriz de lisado B contienen esferas de sílice de 0,1 mm y se utilizan con instrumentos FastPrep o con batidores de gránulos para lisar bacterias, tejidos fúngicos y esporas.
  • Tamaño del tubo: 50 mL
  • Tipos de muestras: Bacterias grampositivas y gramnegativas, tejidos fúngicos, esporas
  • Material de gránulos: Esferas de sílice de 0,1 mm
Especificaciones
Especificaciones
Esferas de sílice
Bacteria, Hongos, Suelo, Tejido animal
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos
Matriz de lisis B
Sin ARNasa
Temperatura ambiente
Sin ADNasa
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
2 tubos de 50 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.