Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysing Matrix B, 50 mL Tubes
BigPrep™ Lysing Matrix B contains 0.1 mm silica spheres for lysing bacteria and spores.
28.41€ - 1018.66€
Especificaciones
Tipo de esfera | Esferas de sílice |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
Tipo de muestra | Bacteria, Hongos, Suelo, Tejido animal |
ADNasa | Sin ADNasa |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15739200
|
MP Biomedicals™
116951100 |
100 tubos de 50 mL |
1018.66€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15729200
|
MP Biomedicals™
116951002 |
2 tubos de 50 mL |
28.41€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11490496
|
MP Biomedicals™
116951010 |
10 tubos de 50 mL |
138.86€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11490566
|
MP Biomedicals™
116951050 |
50 tubos de 50 mL |
578.76€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Lysing Matrix B tubes contain 0.1 mm silica spheres and are used with FastPrep instruments or similar bead beaters to lyse bacteria, fungal tissues and spores.
- Tube Size: 50 mL
- Sample Types: Gram positive and negative bacteria, fungal tissues, spores
- Bead material: 0.1 mm silica spheres
Especificaciones
Esferas de sílice | |
Bacteria, Hongos, Suelo, Tejido animal | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisis B |
Temperatura ambiente | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Sin ARNasa |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.