Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix B, 96-well Rack
Lysing Matrix B, 96-tube Rack is pre-filled with 0.1 mm silica spheres and used to lyse bacteria and spores.
Marca:  MP Biomedicals™ 116981001
Detalles adicionales : Peso : 0.17400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15212870
  • 217.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La gradilla de 96 tubos de la matriz de lisado B incluye un tubo con un grupo de tiras de racimo de 1,2 ml y tapones precargados con esferas de sílice de 0,1 mm. Se usa con un instrumento FastPrep-96 o un batidor de gránulos similar.
  • Tamaño de tubo: Gradilla de 96 tubos
  • Tipos de muestra: Bacterias grampositivas y gramnegativas, tejidos fúngicos, esporas
  • Composición de la matriz: Esferas de sílice de 0,1 mm
Especificaciones
Especificaciones
Esferas de sílice
Bacteria, Hongos, Suelo, Tejido animal
FastPrep-96 o un batidor de gránulos similar
Conjuntos de tapón y tubo con un grupo de tiras de racimo de 1,2 ml
1 unidad
Menos de 80 mg por preparación
Almacenar a temperatura ambiente.
Sin ADNasa
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización
Matriz de lisis B
Sin ARNasa
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.