Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix C, 15 mL Tubes
TeenPrep™ Lysing Matrix C contains 1 mm silica spheres for lysis of yeast and fungi as well as molds, spores and filamentous algae.
Marca: MP Biomedicals™ 116932050
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La matriz de lisado C contiene esferas de sílice de 1 mm y se puede utilizar con instrumentos FastPrep o un batidor de gránulos similar.
- Tamaño del tubo: 15 mL
- Tipo de muestra: Levaduras, hongos, mohos, esporas y algas filamentosas
- Tipo de gránulo: Esferas de sílice de 1 mm
Especificaciones
Esferas de sílice | |
Levadura, Hongos, Algas | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisado C | |
Sin ARNasa |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
50 tubos de 15 mL | |
Hasta 2 g por preparación |
Título del producto
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido