Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix C, 15 mL Tubes
TeenPrep™ Lysing Matrix C contains 1 mm silica spheres for lysis of yeast and fungi as well as molds, spores and filamentous algae.
62.35€ - 469.00€
Especificaciones
Tipo de esfera | Esferas de sílice |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Tipo de muestra | Levadura, Hongos, Algas |
ADNasa | Sin ADNasa |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15799190
|
MP Biomedicals™
116932005 |
5 tubos de 15 mL |
62.35€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11400546
|
MP Biomedicals™
116932050 |
50 tubos de 15 mL |
469.00€
750 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11451555
|
MP Biomedicals™
116932025 |
25 tubos de 15 mL |
259.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Lysing Matrix C contains 1 mm silica spheres and can be used with FastPrep instruments or similar bead beater.
- Tube Size: 15 mL
- Sample Type: Yeast, fungi, mold, spores and filamentous algae
- Bead Type: 1 mm silica spheres
Especificaciones
Esferas de sílice | |
Levadura, Hongos, Algas | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisado C | |
Hasta 2 g por preparación |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Sin ARNasa |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.