Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix E, 96-tube Rack
Lysing Matrix E tubes contain 1.4 mm ceramic spheres, 0.1 mm silica spheres, and one 4 mm glass bead. Used to grind soil, sediment, water, feces, sludge, compost, rhizosphere. For use on FastPrep™ instruments or any bead beater.
Marca: MP Biomedicals™ 116984001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Descripción de producto:
- La gradilla de 96 pocillos de la matriz de lisado E incluye un tubo con un grupo de tiras de 1,2 ml y un conjunto de tapones.
- Cada tubo se rellena previamente con esferas cerámicas de 1,4, esferas de sílice de 0,1 mm y 1 (un) gránulo de vidrio de 4 mm.
- No se unen a los ácidos nucleicos.
- Aplicaciones: La matriz de lisis E también puede ser eficaz en la lisis de muestras mixtas, como tejido con infección microbiana; además, se puede usar en la extracción de ARN de tumores y otros tejidos difíciles.
- Tipo de muestra: Heces, suelo, aguas residuales, agua ambiental, lodo, tumor
- Volumen muestra: ≤ 80 mg por preparación
Especificaciones
Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm, gránulos de vidrio de 4 mm | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
96 | |
Sin ARNasa |
Suelo, Medioambiente, Deposiciones | |
FastPrep-96 | |
Matriz de lisado E | |
1 unidad | |
menos de 80 mg por preparación |
Título del producto
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido