Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix E, 96-tube Rack
Lysing Matrix E tubes contain 1.4 mm ceramic spheres, 0.1 mm silica spheres, and one 4 mm glass bead. Used to grind soil, sediment, water, feces, sludge, compost, rhizosphere. For use on FastPrep™ instruments or any bead beater.
217.30€ - 1894.22€
Especificaciones
Tipo de esfera | Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm, gránulos de vidrio de 4 mm |
---|---|
Tipo de muestra | Suelo, Medioambiente, Deposiciones |
ADNasa | Sin ADNasa |
Para utilizar con (equipo) | FastPrep-96 |
N.º de reacciones | 96 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17737524
|
MP Biomedicals™
116984001 |
1 unidad |
217.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15252870
|
MP Biomedicals™
116984010 |
10 paq. |
1894.22€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Product Overview:
- Lysing Matrix E, 96-Well Rack comes with 1.2 mL cluster-strip tube and cap assemblies.
- Each tube is pre-filled with 1.4 ceramic spheres, 0.1 mm silica spheres, and 1 (one) 4 mm glass bead.
- Will not bind nucleic acids.
- Applications: Lysing Matrix E can also be effective in lysing mixed samples, such as microbe infected tissue, and can be used in RNA extraction from tumors and other difficult tissues.
- Sample Type: Feces, Soil, Wastewater, Environmental Water, Sludge, Tumor
- Sample Volume: ≤80 mg per prep
Especificaciones
Esferas cerámicas de 1,4 mm, esferas de sílice de 0,1 mm, gránulos de vidrio de 4 mm | |
Sin ADNasa | |
96 |
Suelo, Medioambiente, Deposiciones | |
FastPrep-96 | |
Sin ARNasa |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.