Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix S, 15 mL Tube
Lysing Matrix S, 15 mL Tube is use to break hard or brittle samples with minimal amounts of mechanical shearing. Specialty applications include RNA and protein extraction from difficult samples where lysis by impaction only is preferable with minimal amounts of mechanical shearing.
Marca: MP Biomedicals™ 116938005
59.21 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Tipo de matriz: S
- Tamaño del tubo: 15 ml
- Tipo de muestra: Todas las muestras, tejidos duros, músculo esquelético, pulmón, corazón, hueso, semillas, esporas
- Molécula a enriquecer: ADN, ARN, proteínas, otras moléculas pequeñas
- Composición de la matriz: La matriz S contiene acero inoxidable
Especificaciones
15 mL | |
Bone, Heart, All Samples, Heart, Skeletal Muscle, Seeds, Food, Spores, Food, Plants, Roots, Fixed Samples | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos | |
5 x 15 mL | |
Up to 2 g per prep |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sin ADNasa | |
Matriz de lisis S | |
Sin ARNasa |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.