Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix SS, 2mL Tube
MP Biomedicals™ Lysing Matrix SS, 2mL Tube for nucleic acid isolation and purification
Marca: MP Biomedicals™ 116921500
1379.97 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
- Cada tubo de 2 ml resistente a los impactos contiene un de 6,35 mm, 0,25 cal. Bola de trituración de acero inoxidable (0,25 pulg)
- Se utiliza para romper muestras duras/frágiles
- Entre las aplicaciones especiales se incluye la extracción de ARN de muestras difíciles en las que la lisis solo por impacto es preferible con una mínima cantidad de cizallamiento mecánico.
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
Libre | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos | |
SS | |
500 x 2 mL |
Tejido animal, Raíces, Semillas, Deposiciones, Muestras fijas, Suelo, Hongos, Corazón, Levadura, Bacterias (Gram +/-), Hueso, Deposiciones, Muestras fijas, Alimentos, Hongos, Corazón, Pulmón, Plantas | |
FastPrep-24 5G, FastPrep-24, FastPrep-96 | |
Bola de trituración de acero inoxidable | |
Tubo de matriz de lisis | |
Libre |