Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix SS, 2mL Tube
MP Biomedicals™ Lysing Matrix SS, 2mL Tube for nucleic acid isolation and purification
214.12€ - 1505.20€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
---|---|
Tipo de muestra | Tejido animal, Raíces, Semillas, Deposiciones, Muestras fijas, Suelo, Hongos, Corazón, Levadura, Bacterias (Gram +/-), Hueso, Deposiciones, Muestras fijas, Alimentos, Hongos, Corazón, Pulmón, Plantas |
ADNasa | Libre |
Para utilizar con (equipo) | FastPrep-24 5G, FastPrep-24, FastPrep-96 |
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15759190
|
MP Biomedicals™
116921100 |
100 x 2 ml |
373.12€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
15769190
|
MP Biomedicals™
116921500 |
500 x 2 mL |
1505.20€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15749190
|
MP Biomedicals™
116921050 |
50 x 2 mL |
214.12€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Each impact-resistant 2 mL tube contains one 6.35 mm, .25 cal. (0.25 in.) stainless-steel grinding ball
- Use to break hard/brittle samples
- Specialty applications include RNA extraction from difficult samples where lysis by impaction only is preferable with minimal amounts of mechanical shearing
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
Libre | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos | |
SS | |
Libre |
Tejido animal, Raíces, Semillas, Deposiciones, Muestras fijas, Suelo, Hongos, Corazón, Levadura, Bacterias (Gram +/-), Hueso, Deposiciones, Muestras fijas, Alimentos, Hongos, Corazón, Pulmón, Plantas | |
FastPrep-24 5G, FastPrep-24, FastPrep-96 | |
Bola de trituración de acero inoxidable | |
Tubo de matriz de lisis |