Learn More
m-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
36.18€ - 771.84€
CAS 108-39-4
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00002302
Clave InChI RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
Nombre IUPAC 3-metilfenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)O
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10367523
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
110581000
100 g Frasco de vidrio
36.18€
100 g
10204570
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
110585000
500 g Frasco de vidrio
91.66€
500 g
10785171
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
110580010
1 kg Frasco de vidrio
162.81€
1 Kg
10248223
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
110580025
2.5 kg Frasco de vidrio
310.55€
2.50 Kg
11984661
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
110580100
10 kg Bidón de metal
771.84€
10 Kg
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
108-39-4
108.14
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
342
3-metilfenol
C7H8O
MFCD00002302
m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
CHEBI:17231
CC1=CC(=CC=C1)O
Especificaciones
m-Cresol
8.0°C to 10.0°C
1.0300g/mL
86°C
98.5% min. (GC)
CH3C6H4OH
MFCD00002302
15,2564
m-cresol, metacresol, meta-cresol, phenol, 3-methyl, 3-hydroxytoluene, m-methylphenol, 3-cresol, m-kresol, m-oxytoluene, m-toluol
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
3-metilfenol
342
108.14
Líquido
108-39-4
Incoloro a rojo
203.0°C
Auténtico
C7H8O
1.5390 to 1.5420
06,373
1.03
Solubility in water: in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
CC1=CC(=CC=C1)O
108.14
CHEBI:17231
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Declaración de GHS P
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-577-9
Recommended Storage : Puede oscurecerse en el almacenamiento
Nombre del producto
  • m-Cresol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.