Learn More
Cytiva Material para centrífuga Macrosep™ Advance con membrana Omega
El material para centrífuga Macrosep Advance con membrana Omega concentra rápidamente hasta 20 ml de muestra biológica.
Marca: Cytiva MAP010C37
391.94 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24320" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Intercambie tampones o elimine la sal de los eluatos cromatográficos y fracciones de gradiente
- Para uso exclusivo en aplicaciones de investigación
Especificaciones
Azul | |
PES | |
No estéril | |
De 5 a 20 ml (muestra) |
EFA: 7,2 cm2 | |
10 kDa | |
24/paquete |
Título del producto
Cytiva Material para centrífuga Macrosep™ Advance con membrana Omega > 10 kDa; azul; 24/paq.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido