Learn More
Heathrow Scientific Rotor MagFuge™ de centrífuga de alta velocidad
Rotor MagFuge™ de centrífuga de alta velocidad
Marca:  Heathrow Scientific 120622
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16380886
  • 77.55€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Rotor de alta velocidad
  • Accesorio MagFuge
Especificaciones
Especificaciones
Rotor para centrífuga de alta velocidad
12 x 1,5/2 ml
Centrífuga
12
GFPP
9.785 x g
Ángulo, fijo