Learn More
Heathrow Scientific Rotor MagFuge™ de centrífuga de alta velocidad
Rotor MagFuge™ de centrífuga de alta velocidad
77.55€
Especificaciones
Descripción | Rotor para centrífuga de alta velocidad |
---|---|
Material | GFPP |
RCF máx. | 9.785 x g |
Para utilizar con (equipo) | Centrífuga |
Ángulo | Ángulo, fijo |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16380886
|
Heathrow Scientific
120622 |
12 x 1,5/2 ml |
77.55€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16390886
|
Heathrow Scientific
120623 |
6 x 5 mL |
77.55€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- High Speed Rotor
- MagFuge Accessory
Especificaciones
Rotor para centrífuga de alta velocidad | |
9.785 x g | |
Ángulo, fijo |
GFPP | |
Centrífuga | |
12 |