Learn More
Applied Biosystems™ Tubos de gránulos MagMAX™ Microbiome
Estos tubos de gránulos se incluyen en el kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Microbiome Ultra.
Marca: Applied Biosystems™ A42351
141.95 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Description
Estos tubos de gránulos se incluyen en el kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Microbiome Ultra (n.° de cat. A42358). Están disponibles por separado para aplicaciones que requieren más tubos de los que se proporcionan en el kit.
Specifications
Almacenar a temperatura ambiente. |
|
Compatible con alto rendimiento, protocolos manuales y protocolos automatizados | |
MagMAX™ | |
Temperatura ambiente |
Bacterias, sangre, muestras bucales, células, hongos, muestras líquidas (p. ej., suero), muestras virales, levadura, sangre, muestras bucales, células, hongos, Muestras líquidas (p. ej., suero), muestras virales, levadura | |
Secuenciación de nueva generación, RT-PCR (criterio de valoración), PCR en tiempo real | |
100 tubes | |
ADN/ARN viral, ADN/ARN patógeno, ácidos nucleicos totales, ADN/ARN patógeno, ácidos nucleicos totales |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2301038 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | A42351 |
2401047 | Certificado de análisis | 27/01/2025 | A42351 |
2404049 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | A42351 |
2405050 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | A42351 |
2407051 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | A42351 |