Learn More
Cloruro de magnesio, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10742685
Cloruro de magnesio, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742685
2.5 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Código de producto. 10742685
Marca: Thermo Scientific Acros 223210025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7786-30-3
Fórmula molecular Cl2Mg
Peso molecular (g/mol) 95.21
Número MDL MFCD00011106
Clave InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chlorideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1412.0°C
Nombre del producto químico o material Magnesium chloride
Punto de fusión 708.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal MgCl2
Fieser 11,31
Índice Merck 15,5726
Información de solubilidad Solubility in water: 540g/L (20°C)
Nombre IUPAC magnesio; dicloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.21
Porcentaje de pureza ≥98.0% (on dry substance)
Grado Pure
Pérdida por secado 1.5% max. (105°C, 2 Hrs)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0450059 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number223210010,223211000,223210025,223210250
Número de loteA0402852 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2022 Catalog Number223210010,223211000,223210025,223210250
Número de loteA0400128 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number223210010,223211000,223210025,223210250
Número de loteA0395558 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number223210010,223211000,223210025,223210250
Número de loteA0410218 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number223210010,223211000,223210025,223210250
Nombre del producto
  • Magnesium chloride, anhydrous
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de magnesio, puro, Thermo Scientific Chemicals >