Learn More
Fosfato de hidrógeno de magnesio trihidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.93€ - 60.90€
CAS | 7782-75-4 |
---|---|
Fórmula molecular | H7MgO7P |
Peso molecular (g/mol) | 174.33 |
Número MDL | MFCD00150390 |
Clave InChI | OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg |
PubChem CID | 16204530 |
Nombre IUPAC | fosfato de hidrógeno de magnesio (2+) trihidratado |
SMILES | O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11452437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14279.30 |
250 g |
25.93€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11442437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14279.0B |
1000 g |
60.90€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7782-75-4 | |
174.33 | |
OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L | |
16204530 | |
O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O |
H7MgO7P | |
MFCD00150390 | |
magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg | |
fosfato de hidrógeno de magnesio (2+) trihidratado |
Especificaciones
Magnesium hydrogen phosphate trihydrate | |
H7MgO7P | |
14,5681 | |
OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L | |
fosfato de hidrógeno de magnesio (2+) trihidratado | |
16204530 | |
99% | |
2.13 |
7782-75-4 | |
MFCD00150390 | |
magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg | |
O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O | |
174.33 | |
174.34 (120.28 Anhydrous) | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-823-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes