Learn More
Sulfato de magnesio heptahidrato, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10497890
Sulfato de magnesio heptahidrato, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10497890
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10497890
Marca: Thermo Scientific Acros 124900010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-99-8
Fórmula molecular H14MgO11S
Peso molecular (g/mol) 246.47
Número MDL MFCD00149785
Clave InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate heptahydrate
Punto de fusión 770.0°C
Color Blanco
pH 5.0 to 9.2 (5% soln. at 20°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (on dry substance) (Complexometry)
Fórmula lineal MgSO4·7H2O
Índice Merck 15, 5755
Información de solubilidad Solubility in water: 710g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,sparingly soluble in alcohol
Nombre IUPAC magnesio;sulfato;heptahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.48
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 48.0% to 52.0% (450°C)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467197 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/11/2024 Catalog Number12490001,124900025,12490017,124900100,124900010,12490003,12490025
Número de loteA0463867 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/06/2024 Catalog Number12490001,124900025,12490017,124900100,124900010,12490003,12490025
Número de loteA0457808 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number12490001,124900025,12490017,124900100,124900010,12490003,12490025
Número de loteA0429628 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/11/2023 Catalog Number124900025,124900100,124900010
Número de loteA0455035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number12490001,124900025,12490017,124900100,124900010,12490003,12490025
Nombre del producto
  • Magnesium sulfate heptahydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato de magnesio heptahidrato, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >