Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Magnetic Filters Funnel, Non-sterile
Unique magnetic seal allows easy, one-handed vacuum filtration of liquids with compatible membranes.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 4242
Detalles adicionales : Peso : 0.28500kg
Descripción
- No está aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
300 mL | |
Polifenilsulfona | |
EFA: 9,6 cm2 | |
47 mm |