Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Magnetic Filters Funnel, Non-sterile
Unique magnetic seal allows easy, one-handed vacuum filtration of liquids with compatible membranes.
385.00€ - 434.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17124281
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4238 |
500 mL |
409.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17184281
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4247 |
150 mL |
434.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17144281
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4242 |
300 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Especificaciones
47 mm |