Learn More
Fisherbrand™ Lupas
Para uso en laboratorio y otros trabajos científicos de precisión
28.08€ - 36.14€
Especificaciones
Tipo de producto | Lupa, iluminada |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para ver los detalles de la superficie e iluminar uniformemente el campo de observación |
Iluminación | LED |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro exterior (métrico) | Aumento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro exterior (métrico) | Aumento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11704396
|
Fisherbrand™
90023-59 |
1,75 in | 4,44 cm | 3, 10x |
28.08€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11794386
|
Fisherbrand™
90023-60 |
3 in | 7,62 cm | 2, 4x |
36.14€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
Descripción
La lámpara de aumento Fisher Scientific™ se fija vertical u horizontalmente en la parte superior o lateral de cualquier borde. Para uso en laboratorio y otros trabajos científicos de precisión.
Lente de aumento de gran tamaño
- Aumento de 2X iluminado con punto de 4X
- La ventana es de 7 x 7 cm (2.75 x 2.75 pulg)
- Dimensiones totales: 21.6 cm de L x 7.6 cm de An x 2.5 cm de Al (8.5 x 3 x 1 pulg)
Lente de aumento media
- Aumentos de 3X y 10X dobles iluminados
- La ventana es de 4.4 x 4.4 cm (1.75 x 1.75 pulg)
- Dimensiones totales: 16.5 cm de L x 5.1 cm de An x 1.9 cm de Al (6.5 x 2 x 0.75 pulg)
Lente de aumento pequeña
- Aumento de 8X
- Enfoque ajustable
- La ventana es de 2.5 cm (1 pulg) de diámetro.
Especificaciones
Lupa, iluminada | |
Para ver los detalles de la superficie e iluminar uniformemente el campo de observación | |
LED |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Lupas