Learn More
Malononitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.03€ - 499.49€
CAS 109-77-3
Fórmula molecular C3H2N2
Número MDL MFCD00001883
Clave InChI CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyano
PubChem CID 8010
ChEBI CHEBI:33186
Nombre IUPAC propanodinitrilo
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11408840
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15046.06
5 g
27.03€
5 g
11467307
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15046.22
100 g
29.04€
100 g
11477307
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15046.36
500 g
93.57€
500 g
11487307
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15046.0E
2500 g
499.49€
2500 g
Descripción
Descripción
Crosslinking agent for modification of proteins via amidationMalononitrile is used as a precursor in the preparation of anti-cancer drug, triamterene, adenine, methotrexate, thiamine, acrylic fibers and dyes. It is used in Knoevenagel condensation to prepare 2-chlorobenzalmalononitrile by reacting with 2-chlorobenzaldehyde. It acts as a leaching agent for gold. It is used as a raw material for the Gewald reaction of ketone or aldehyde to produce 2-aminothiophene using elemental sulfur and a base. Further, it plays an important role in the preparation of [1,6]-naphthyridines, gamma-ketoamides, 1,4-dihydropyridine, chromeno[2,3-b]pyridine and dihydro-1,4-dithiepine frameworks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Agente de entrecruzamiento para la modificación de proteínas a través de amidación. El malononitrilo se utiliza como precursor en la preparación de fármacos anticancerígenos, trianterena, adenina, metotrexato, tiamina, fibras acrílicas y colorantes. Se utiliza en la condensación de Knoevenagel para preparar 2-clorobenzalmalononitrilo reaccionando con 2-clorobenzaldehído. Actúa como agente de lixiviación para el oro. Se utiliza como materia prima para la reacción de Gewald de cetona o aldehído, para producir 2-aminotiofeno utilizando azufre elemental y una base. Además, desempeña un papel importante en la preparación de los marcos de [1,6]-naftiridinas, gamma-cetoamidas, 1,4-dihidropiridina, cromeno[2,3-b]piridina y dihidro-1,4-ditiepina.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona, ácido acético, cloroformo, etanol, éter y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Malononitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals